Learn More
Bufetolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bufetolol |
| CAS | 53684-49-4 |
| Fórmula molecular | C18 H29 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-tert-Butylamino-3-(o-(tetrahydrofurfuryloxy)phenoxy)-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO4/c1-18(2,3)19-11-14(20)12-22-16-8-4-5-9-17(16)23-13-15-7-6-10-21-15/h4-5,8-9,14-15,19-20H,6-7,10-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| Nombre IUPAC | 1-(terc-butilamino)-3-[2-(oxolan-2-ilmetoxi)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 323.427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.21 |