Learn More
Bufencarb, TRC
Código de producto. 30011459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011459 100 mg 100 miligramos
30003223 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689385100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8065-36-9
Fórmula molecular 2 C13 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 442.59
Sinónimo Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, 1-(N-methylcarbamate), mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, Bux 2 (8CI), Phenol, 3-(1-ethylpropyl)-, methylcarbamate, mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl methylcarbamate (9CI), Phenol, 3-(1-methylbutyl)-, methylcarbamate, mixt. contg. (9CI), 3-(1-Ethylpropyl)phenol 1-(N-methylcarbamate) mixt. with 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate, BUX-Ten, Bufencarb, Bux, Bux insecticide, Metalcamat, Metalkamate
Nombre IUPAC (3-pentan-2-ilfenilo) N-metilcarbamato; (3-pentan-3-ilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CCCC(C)c1cccc(OC(=O)NC)c1.CCC(CC)c2cccc(OC(=O)NC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bufencarb
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C13H19NO2/c1-4-6-10(2)11-7-5-8-12(9-11)16-13(15)14-3;1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h5,7-10H,4,6H2,1-3H3,(H,14,15);6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2832