Learn More
Buerkle™ Soporte de embudo Laboplast™ con reductor para los soportes de embudo Buerkle™
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Para embudos de 40 a 180 mm de diámetro.
- Polipropileno
- Magnetizado
- Tornillos de tope no necesarios
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | White, Red |
| Admite | Embudo (40 a 180 mm de diámetro) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Montaje | Imán |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 173 mm |
| Longitud (imperial) | 6.81 in. |
| Mostrar más |