Learn More
Budipine, MedChemExpress
Código de producto. 16415447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16415447 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16415447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW001601
MedChemExpress Budipine is an antiparkinsonian agent.
Budipine is an antiparkinsonian agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Budipine
CAS 57982-78-2
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (85.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1)(C)C
Peso molecular (g/mol) 293.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.45
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration