missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Budesonide, TRC

Código de producto. 17921585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17921585 50 mg 50 miligramos
17974445 1 g 1 g
17961905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17921585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68949050MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 51333-22-3
Fórmula molecular C25 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17α-(Butylidenedioxy)-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Barazone, Bidien, Budecort Aqua, Budenofalk, Budes, Budesomide, Budeson, Budesonide, Budesonide MMX, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Novopulmon, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, Rhinocort respules, S 1320, Spirocort, Turbuhaler, Uceris, Uceris MMX
Nombre IUPAC 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2355
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.