Learn More
Budesonida, TRC
Código de producto. 17974445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974445 1 g 1 g
17961905 100 mg 100 miligramos
17921585 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6894901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51333-22-3
Fórmula molecular C25 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17α-(Butylidenedioxy)-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Barazone, Bidien, Budecort Aqua, Budenofalk, Budes, Budesomide, Budeson, Budesonide, Budesonide MMX, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Novopulmon, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, Rhinocort respules, S 1320, Spirocort, Turbuhaler, Uceris, Uceris MMX
Nombre IUPAC 16,17α-[(1RS)-Butilidenebis(oxy)]-11,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona β
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2355
Porcentaje de pureza >95%