Learn More
Tocris Bioscience™ Budesonide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18762534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18762534 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18762534 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2671/50
Synthetic glucocorticoid; anti-inflammatory and chemopreventive
Synthetic anti-inflammatory glucocorticoid that displays chemopreventive activity. Prevents formation of lung adenomas and adenocarcinomas in mice following inhalation or oral administration. Reverses DNA hypomethylation and modulates expression of cancer related genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Budesonide
CAS 51333-22-3
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C25H34O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53
Pureza >98%
Peso molecular 430.54