Learn More
Budesonida, Mikromol™
Código de producto. 17942736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942736 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17942736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0204.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Budesonida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Budesonide
CAS 51333-22-3
Nombres de analitos o componentes Budesonide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H34 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Budesonide, 16α,17-[(1RS)-butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nombre IUPAC 16α ,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-11β ,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 430.53
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430,2355 g/mol