Learn More
Budesonida EP Impureza I, Mikromol™
Descripción
Impureza I de budesonida EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11 beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 alpha-yl Butanoate |
| CAS | 113930-13-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 11 beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 alpha-yl Butanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25H34O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 11β,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16α-yl Butanoate, Budesonide Imp. I (EP), (11beta,16alpha)-11,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16-yl Butyrate, (11beta,16alpha)-11,17,21-trihydroxy-16-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16alpha-(Butyryloxy)prednisolone, 16alpha-Hydroxyprednisolone 16-butyrate, 11beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16alpha-yl Butanoate, 16alpha-Butyloxyprednisolone, Budesonide Impurity I |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 446.53 |
| Cantidad | 25 mg |