Learn More
Budesonida EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Budesonida EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 313474-58-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25H32O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Budesonide Imp. H (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 9,11-Anhydrobudesonide, 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Budesonide Impurity H |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4=CC[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 412.52 |
| Cantidad | 25 mg |