Learn More
Budesonida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Budesonide-d6 |
| CAS | 1134189-63-1 |
| Fórmula molecular | C25H28D6O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione-d6, Bidien-d6, Budenofalk-d6, Budesomide-d6, Budeson-d6, Cortivent-d6, Entocort-d6, Micronyl-d6, Nebuampul-d6, Preferid-d6, Pulmicort-d6, Respules-d6, Rhinocort-d6, Rhinocort Aqua-d6-d6, S 1320-d6, Spirocort-d6, Turbuhaler-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1C([2H])=C[C@@]2(C)C(C([2H])([2H])C[C@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]4(C)[C@]3([H])C[C@@H](OC(CCC)O5)[C@]45C(C([2H])([2H])O)=O)=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | 11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 436.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.2732 |