Learn More
Budesonida 21-butanoato, Mikromol™
Descripción
Budesonida 21-butanoato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Budesonide 21-Butanoate |
| CAS | 2408495-96-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Budesonide 21-Butanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H40 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-butanoate, Budesonide 21-butanoate, 21-Butyryloxy budesonide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H40O7/c1-5-7-24(33)34-16-22(32)29-23(35-25(36-29)8-6-2)14-20-19-10-9-17-13-18(30)11-12-27(17,3)26(19)21(31)15-28(20,29)4/h11-13,19-21,23,25-26,31H,5-10,14-16H2,1-4H3/t19-,20-,21-,23+,25?,26+,27-,28-,29+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)CCC |
| Peso molecular (g/mol) | 500.6237 |
| Mostrar más |