Learn More
Ácido 20-carboxílico de budesonida, Mikromol™
Descripción
Ácido 20-carboxílico de budesonida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| CAS | 192057-49-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H32O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 416.51 |
| Cantidad | 25 mg |