missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BUD31 Polyclonal Antibody for Western Blot, IP
G10 maternal transcript homolog, G10 protein, functional spliceosome-associated protein 17, maternal G10 transcript.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BUD31 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7 |
| génica | Bud31 |
| N.º de referencia del gen | P41223 |
| Alias de gen | Bud31; BUD31 homolog; BUD31 homolog (S. cerevisiae); BUD31 homolog (yeast); C77604; Cwc14; EDG2; EDG-2; fSAP17; functional spliceosome-associated protein 17; G10; G10 maternal transcript homolog; maternal G10 transcript; protein BUD31 homolog; Protein EDG-2; protein G10 homolog; YCR063W |
| Símbolos de los genes | Bud31 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
