Learn More
Buclosamida, LoGiCal
Descripción
Buclosamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buclosamide |
| CAS | 575-74-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Buclosamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, N-butyl-4-chloro-2-hydroxy-, Salicylamide, N-butyl-4-chloro- (6 CI,7 CI,8 CI), 4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid-n-butylamide, Buclosamide, Demycin, Fungit, N-Butyl-4-chloro-2-hydroxybenzamide, N-Butyl-4-chlorosalicylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H14ClNO2/c1-2-3-6-13-11(15)9-5-4-8(12)7-10(9)14/h4-5,7,14 H,2-3,6H2,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCCCNC(=O)c1ccc(Cl)cc1O |
| Nombre IUPAC | N-butil-4-cloro-2-hidroxibenzamida |
| Mostrar más |