Learn More
Clorhidrato de buclizina, LoGiCal
Código de producto. 30462015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462015 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462015 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0475.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buclizine Hydrochloride
CAS 129-74-8
Nombres de analitos o componentes Buclizine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H33 Cl N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)diethylenediamine hydrochloride, 1-(p-tert-Butylbenzyl)-4-(p-chlorodiphenylmethyl)piperazine dihydrochloride, 1-p-Chlorobenzhydryl-4-p-(t)-butylbenzylpiperazine dihydrochloride, Aphilan R, Bucladin S, Buclina, Buclizine dihydrochloride, Buclizine hydrochloride, Buclodin, Histabutyzine hydrochloride, Longifene, NSC 25141, Softran, UCB 4445, Vibazine, Vibazine Hydrochloride, Piperazine, 1-(p-tert-butylbenzyl)-4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-, dihydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CC(C)(C)c1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)cc1
Nombre IUPAC 1-[(4-terc-butilfenil)metil]-4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 505.95
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1866 g/mol