Learn More
Bucladesine sodium, MedChemExpress
Descripción
Bucladesine sodium salt (Dibutyryl-cAMP sodium salt) is a stabilized cyclic AMP (cAMP) analog and a selective PKA activator. Bucladesine sodium salt raises the intracellular levels of cAMP. Bucladesine sodium salt is also a phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Bucladesine sodium salt has anti-inflammatory activity and can be used for impaired wound healing.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bucladesine sodium |
| CAS | 16980-89-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H23N5NaO8P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dibutyryl cAMP sodium saltDBcAMP sodium salt |
| Información de solubilidad | DMSO : 170 mg/mL (345.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.76 mM) |
| SMILES | O=C(CCC)O[C@H]1[C@H](N2C(N=CN=C3NC(CCC)=O)=C3N=C2)O[C@@](CO4)([H])[C@@]1([H])OP4(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 491.37 |
| Mostrar más |