Learn More
Bucladesine calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16488446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488446 100 mg 100 miligramos
16424477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0764A
MedChemExpress Bucladesine calcium salt (Dibutyryl-cAMP calcium salt;DC2797 calcium salt) is a cell-permeable cyclic AMP (cAMP) analog and selectively activates cAMP dependent protein kinase (PKA) by increasing the intracellular level of cAMP. Bucladesine calcium salt acts as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor.
Bucladesine calcium salt (Dibutyryl-cAMP calcium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bucladesine calcium
CAS 938448-87-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23Ca0.5N5O8P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dibutyryl cAMP calcium saltDBcAMP calcium salt
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (204.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.74 mM)
SMILES O=C(CCC)O[C@H]1[C@H](N2C(N=CN=C3NC(CCC)=O)=C3N=C2)O[C@@](CO4)([H])[C@@]1([H])OP4([O-])=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 488.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.42
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation