Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas y tapas para Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™ 4-colocar el rotor basculante 75-002-000
Código de producto. 11886510 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cestillo
Tapón
Capacidad:
150 mL
400 mL
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Capacidad Tamaño de la unidad
11886510 Tapón No aplica cada uno
10317552 Cestillo 400 mL cada uno
10246872 Cestillo 150 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11886510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    212.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.00€
    7% Descuento
En stock
Para su uso con las centrífugas Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R cuando están equipadas con 4-Place Swinging Bucket rotor 75-002-000.
Para su uso con las centrífugas Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R cuando están equipadas con el rotor de cestillo basculante de 4 puestos 75-002-000.
Elija cubos rectangulares o redondos.
  • Capacidad del cestillo rectangular (75-002-001): 150 ml
  • Capacidad del cestillo redondo (75-002-002): 400 ml
  • Las tapas herméticas a los aerosoles son adecuadas para el uso de biocontención
Información de órdenes
Los cestillos y las tapas se venden por separado. Los cestillos se venden de manera individual; solicite la cantidad correcta para su rotor. Las tapas se venden por parejas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cubo de 400 ml
Capacidad No aplica
Tipo de producto Tapón
Descripción Tapón redondo para cubo de 400 ml, par