Learn More
Buerkle™ Cubo de HDPE
Código de producto. 11971461 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 L
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
11971461 17 L Negro cada uno
11991461 17 L Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11971461 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 23070017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubo HDPE para transporte, trasiego y mezcla. El pico ancho permite un vaciado rápido pero seguro. Con mango de plástico.
  • HDPE, blanco o negro
  • Con escala de litros, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
  • Cubo HDPE negro, no apto para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 17 L
Graduaciones Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Diámetro exterior (métrico) 330 mm
Material del mango Plástico
Altura (métrico) 315 mm
Incluye Manija
Cantidad 1 unidad