Learn More
Bucindolol, MedChemExpress
Código de producto. 16426537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16426537 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16426537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103214
MedChemExpress Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bucindolol
CAS 71119-11-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (275.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)(C)CC2=CNC3=C2C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 363.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.45
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation