Learn More
Bucilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bucillamine |
| CAS | 65002-17-7 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O3 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, N-(2-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, N-(2-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-cysteine, Bucillamine, DE 019, N-(2-Mercapto-2-methylpropanoyl)-L-cysteine, N-(2-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine, N-(2-Mercaptoisobutyryl)cysteine, Rimatil, SA 96, Thiobutarit, Tiobutarit |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3S2/c1-7(2,13)6(11)8-4(3-12)5(9)10/h4,12-13H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(S)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[(2-metil-2-sulfanilpropanoil)amino]-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0337 |