Learn More
Bel-Art™ Embudos de sobremesa Buchner
Descripción
- El conector de púas de manguera extraíble acepta tubos de 12,7 mm y se enrosca en conectores de 0,75 in NPT tapón en el embudo
- Fijo o removible Fritware™ Placas de filtro porosas sostenidas por una rejilla de anillos múltiples
- Fritware™ Placas de filtro porosas disponibles en grano medio o grueso.
- Las placas filtrantes perforadas fijas o extraíbles están hechas de HDPE de 4,8 mm de espesor.
- Placas de filtro perforadas disponibles en versiones fijas o extraíbles.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 26 cm |
| Capacidad (métrico) | 6.75 L |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE), Polietileno |
| Altura (métrico) | 12.7 cm |
| Incluye | Placa perforada fija |
| Cantidad | 1/Pk, 1/Cs |
| Diámetro del área superior (imperial) | 10,25 in |
| Longitud total (imperial) | 8 in |
| Longitud total (métrico) | 20.3 cm |
| Altura (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |