Learn More
Cole Parmer Buchner Funnel, 200mL, 1/pk
Marca:  Cole Parmer 17800-04
27.41 EUR hasta el 2026-04-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28507" para aplicar la oferta.
Buchner Funnel, 200mL, 1/pk
Código de producto. 12793687
  • 28.85€ / paquete de 1
De vuelta al laboratorio
Usar código promocional 28507
Ver todas las promociones
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-05-2026