Descripción
- Reitmeyer style
- Made from glass
- SJ29/32
- Length: 135 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | STJ 29/32 |
| Descripción | Adaptador Reitmeyer |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Rotary Evaporator Adapter |
| Para utilizar con (aplicación) | Evita que el contenido del matraz de evaporación se introduzca en el condensador en caso de choque |