Learn More
BUCHI Normas de calibración y verificación para instrumentos de punto de fusión BUCHI
Código de producto. 12053303 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Juego de calibración
Kit de verificación
Para utilizar con (equipo):
Instrumento de punto de fusión Buchi
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12053303 Juego de calibración Instrumento de punto de fusión Buchi cada uno
12063303 Kit de verificación Instrumento de punto de fusión Buchi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12053303 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11055018
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice el firmware y el software integrados en su aparato Melting Point para calibrar y verificar su instrumento en cualquier momento.
Utilice el firmware y el software integrados en su BUCHI Aparato de punto de fusión para calibrar y verificar su instrumento en cualquier momento.
  • Procedimientos integrales de IQ/OQ que incluyen compuestos de calibración y verificación certificados para laboratorios GLP/GMP
  • Las calibraciones y verificaciones guiadas proporcionan resultados fáciles y fiables
  • Garantiza el cumplimiento de 10 °C a 400 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de calibración
Para utilizar con (equipo) Instrumento de punto de fusión Buchi
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calibration Set M-560/565
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .