Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Longitud (métrico) | 460 mm |
| Fase estacionaria | C-690 |
| Tipo de columna | Sepacore™ C-690 MPLC Glass |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | MPLC Glass Column |