Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Código de producto. p-3649055 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Material (recubrimiento):
Plástico y vidrio
Sin revestimiento
Junta cónica:
29,2/32
29,2/42
29.2/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Material (recubrimiento) Junta cónica unitSize
12831494 100 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10406021 250 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10280592 500 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12861494 1000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10466201 2000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10551172 3000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12704963 500 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12784963 1000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12734973 2000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12744973 3000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
10648662 1000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10496941 500 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10128741 2000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
12755113 3000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10352182 250 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
12778833 100 mL Plástico y vidrio 29,2/32 cada uno
12788833 50 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10178831 50 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12024592 5000 mL - 29.2/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12831494 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 000432
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilice estos matraces de evaporación con cualquier evaporador giratorio. BUCHI Los matraces evaporadores ofrecen una alta resistencia química contra ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para la destilación de disolventes.
  • Matraces de alto rendimiento para evaporadores rotatorios
  • Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3.3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
  • Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
  • Las piezas de vidrio se liberan de la tensión a 560 °C.
  • Disponible en volúmenes desde 50 mL hasta 3000 mL.
  • Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Vidrio estándar
Tipo Matraz de evaporación
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Forma Pera
Centro de número de junta cónica estándar 29.2/32
Junta cónica 29.2/32
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60 °C
Volumen (métrico) 100 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.