Learn More
BUCHI Vasos de precipitados y matraces de secado para evaporadores rotatorios
Código de producto. 12034592 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Tipo:
Matraz de secado de polvo
Matraz de secado del vaso de precipitados
Matraz de vaso de precipitado
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
12034592 2000 mL Matraz de secado de polvo cada uno
10446761 500 mL Matraz de secado de polvo cada uno
10729782 1000 mL Matraz de secado de polvo cada uno
10091442 1500 mL Matraz de vaso de precipitado cada uno
12024782 1500 mL Matraz de secado del vaso de precipitados cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12034592 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 000454
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Matraces de formas especiales para muestras grandes y secado de polvo.
  • Para uso con evaporadores rotativos
  • Disponibles en varios tamaños con diferentes juntas estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Material Vidrio estándar
Tipo Matraz de secado de polvo
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Lateral de la junta cónica estándar 29.2/32
Junta cónica 29.2/32
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60 °C
Volumen (métrico) 2000 mL