Learn More
BUCHI Condensadores para BUCHI Rotavapors
Código de producto. 18873374 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Rotavapor R-80
Material (recubrimiento):
Ninguno
Plástico y vidrio
Tipo:
Condensador C
Condensador S
Condensador de trampa de frío
Condensador diagonal
Condensador vertical V
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material (recubrimiento) Tipo Tamaño de la unidad
18873374 Rotavapor R-80 Plástico y vidrio Condensador de trampa de frío cada uno
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Plástico y vidrio Condensador diagonal cada uno
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Ninguno Condensador C cada uno
12752255 Rotavapor R-205, R-210/R-215 Plástico y vidrio Condensador C cada uno
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Ninguno Condensador S cada uno
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plástico y vidrio Condensador S cada uno
12763407 Rotavapor R-100 Ninguno Condensador vertical V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 18873374 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11075730
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Original BUCHI La cristalería garantiza los máximos niveles de eficiencia y seguridad gracias a una alta precisión en la fabricación. Desde hace más de 80 años, BUCHI fabrica piezas de vidrio innovadoras y duraderas para facilitar el trabajo diario en el laboratorio.
  • Gran capacidad de procesamiento debido al diseño avanzado de los condensadores
  • El vidrio altamente resistente proporciona los niveles más altos de seguridad (DURAN™ vidrio borosilicato 3.3)
  • Hermetismo garantizado y protección contra vapores peligrosos gracias a las juntas de alta precisión
  • Máxima estabilidad y seguridad con recubrimiento de plástico y vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Vidrio
Tipo Condensador de trampa de frío
Para utilizar con (aplicación) Condensación del evaporador
Para utilizar con (equipo) Rotavapor R-80
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio