Learn More
BUCHI Matraces de secado tipo vaso de precipitados para rotavapores
Código de producto. 15500590 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica:
24/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica Tamaño de la unidad
15500590 24/40 cada uno
1 options
Código de producto. 15500590 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11063156
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
Material Vidrio estándar
Tipo Matraz de secado
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Forma Pera
Junta cónica 24/40
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60 °C
Volumen (métrico) 500 mL