Learn More
BUCHI Tubos y capilares de punto de ebullición
Código de producto. 12030592 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Capilares de punto de ebullición
Tubos de punto de ebullición
Cantidad de embalaje:
10/paq.
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12030592 Tubos de punto de ebullición 100/paq. paquete de 100
12725063 Tubos de punto de ebullición 10/paq. paquete de 10
12201507 Capilares de punto de ebullición 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12030592 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 019007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.42€
    445.81€ / paquete de 100
    Ahorro 70.61€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Tubos y capilares de punto de ebullición para la determinación automática o manual según el método de Siwoloboff.
  • Alta precisión para resultados confiables
  • Cumple los requisitos de la farmacopea de la Unión Europea y Siwoloboff
  • Diseñado para BUCHI instrumentos de punto de fusión y ebullición
  • Compatible con otros instrumentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de punto de ebullición
Diámetro (métrico) 2,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Para determinaciones de puntos de ebullición reproducibles
Para utilizar con (equipo) Aparatos de punto de ebullición
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Cantidad de embalaje 100/paq.