Learn More
Bucetina, TRC
Código de producto. 18071150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
18071150 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18071150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6894201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083-57-4
Fórmula molecular C12 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 223.2683
Sinónimo Butanamide, N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-, p-Butyrophenetidide, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide, (±)-Bucetin, 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide, Betadid, Bucetin, N-(β-Hydroxybutyryl)-p-phenetidine, p-Ethoxy-N-(β-hydroxybutyryl)aniline, β-Hydroxybutyric acid p-phenetidide
Nombre IUPAC N-(4-etoxifenil)-3-hidroxibutanamida
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)CC(C)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bucetin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-3-16-11-6-4-10(5-7-11)13-12(15)8-9(2)14/h4-7,9,14H,3,8H2,1-2H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1208