Learn More
Bucetin, MedChemExpress
Código de producto. 16498496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0906
MedChemExpress Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bucetin
CAS 1083-57-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (156.76 mM)
SMILES CC(O)CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 223.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid