Learn More
Notrax Capa Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con diseño de burbuja único
Código de producto. 17772108
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
1830 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17772108 150 cm 91 cm cada uno
17752108 91 cm 60 cm cada uno
17792098 1830 cm 60 cm cada uno
17712108 1830 cm 91 cm cada uno
17732108 1830 cm 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17772108 Proveedor Notrax N.º de proveedor 417S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.67€
    128.04€ / paquete de 1
    Ahorro 29.63€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Notrax Bubble Sof-Tred™: comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con e
  • Patrón de canal corrugado que se extiende para una base segura
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
  • Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm