Learn More
Lenz Laborglasintrumente Contadores de burbujas
Código de producto. 12653790
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12653790 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12653790 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05596000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para controlar el flujo de gas en aparatos de destilación
  • Altura:100 mm
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Altura (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio Duran