Learn More
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034092 50 mg 50 miligramos
18094832 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034092 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0725/50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potent, selective I2 ligand. Putative antagonist
High affinity ligand for the imidazoline I2 binding site (Ki = 2.1 nM). Putative I2 antagonist; antagonizes the effects of imidazoline ligands on morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205437-64-5
Fórmula molecular C12H12ClN3
Peso molecular (g/mol) 233.699
Clave InChI DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11957470
Nombre IUPAC 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoline;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BU 224 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Sinónimo bu224 hydrochloride, bu 224 hydrochloride, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride, bu224 hydrochloride, solid, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl-quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride 1:1
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.7
Porcentaje de pureza >98%