Learn More
Tocris Bioscience™ BTZO 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18065232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065232 10 mg 10 miligramos
18043862 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065232 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4204/10
MIF binder
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) binder (Kd = 68.6 nM). Activates antioxidant response element (ARE)-mediated gene expression. Suppresses oxidative stress-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Cardioprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99420-15-2
Fórmula molecular C13H8N2OS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTZO 1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.28
Pureza >99%
Peso molecular 240.28