Learn More
BTZ043, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2S)-2-Methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-1,3-benzothiazin-4-one |
| CAS | 1161233-85-7 |
| Fórmula molecular | C17H16F3N3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-2-(2-Methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[e][1,3]thiazin-4-one, 2-[(2S)-2-Methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl]-8-nitro-6-trifluoromethyl-4H-1,3-benzothiazin-4-one, BTZ 10526043, PBTZ 169, BTZ043 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16F3N3O5S/c1-9-8-27-16(28-9)2-4-22(5-3-16)15-21-14(24)11-6-10(17(18,19)20)7-12(23(25)26)13(11)29-15/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COC2(CCN(CC2)C3=NC(=O)c4cc(cc(c4S3)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3S)-3-metil-1,4-dioxa-8-azaespiro[4.5]decan-8-il]-8-nitro-6-(trifluorometil)-1,3-benzotiazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 431.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.0763 |