Learn More
BTZ043 Racemate, MedChemExpress
Descripción
BTZ043 Racemate (BTZ10526038) is the racemate of BTZ043. BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), and the antimicrobial activity of BTZ043 is more potent than BTZ043 Racemate.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BTZ043 Racemate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 957217-65-1 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H16F3N3O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | BTZ10526038 Benzothiazinone 10526038 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (57.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |