Learn More
BTZ043, MedChemExpress
Código de producto. 16498437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498437 5 mg 5 miligramos
16461917 50 mg 50 miligramos
16436236 100 mg 100 miligramos
16415768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13579
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTZ043
CAS 1161233-85-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16F3N3O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.3 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N(CC2)CCC32OC[C@H](C)O3)SC4=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C14
Peso molecular (g/mol) 431.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.39
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death