Learn More
BTX™ Kit de tampón de electroporación BTXPress™
Código de producto. 15497340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 bolsas (10 cubetas/bolsa)
2 bolsas (50 cubetas/bolsa)
4 bolsas (10 cubetas/bolsa), tampón de 10 ml
5 bolsas (10 cubetas/bolsa)
N.º de reacciones:
20
40
50
100
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15497340 5 bolsas (10 cubetas/bolsa) 50 1 set
15427350 2 bolsas (50 cubetas/bolsa) 100 1 set
15407350 2 bolsas (10 cubetas/bolsa) 20 1 set
15437350 4 bolsas (10 cubetas/bolsa), tampón de 10 ml 40 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15497340 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00€
    799.09€ / 1 sets
    Ahorro 132.91€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
BTXPress™ El kit de tampón de electroporación ofrece una única solución tampón desarrollada para administrar de manera rápida y eficiente genes a células de mamíferos que anteriormente se consideraban difíciles de transfectar mediante métodos químicos y otros métodos no virales.
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
  • Transfección de electroporación eficaz
  • Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
  • Alta viabilidad celular
  • Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
  • Tampón único para todos los tipos de células
  • Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Color Transparente
Descripción BTXpress Kit de soluciones: 50 reacciones en cubetas con espacio entre ellas de 2 mm
Tipo de célula Mamífero
Tipo de muestra Células
Promotor Ninguno (sin promoción)
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) BTX™ y otros sistemas de electroporación
Para utilizar con (aplicación) Transfección mediante electroporación
Incluye Solución de 5 ml, 50 cubetas con espacio entre ellas de 2 mm y pipeta de transferencia
Tipo de empaquetado Cubetas de 2 mm envueltas individualmente
N.º de reacciones 50
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Tampón de electroporación
Cantidad 5 bolsas (10 cubetas/bolsa)
Tipo de reactivo Tampón de electroporación universal
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 mL