Learn More
BTX™ Tampón de electroporación BTXPress™
Descripción
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
- Transfección de electroporación eficaz
- Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
- Alta viabilidad celular
- Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
- Tampón único para todos los tipos de células
- Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de electroporación universal |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Color | Transparente |
| Descripción | BTXpress Solución, frasco de 5,0 ml para hasta 50 reacciones |
| Tipo de célula | Mamífero |
| Formato | Frasco |
| Tipo de muestra | Células |
| Promotor | Ninguno (sin promoción) |
| Transfection Technique | Electroporación |
| Para utilizar con (equipo) | BTX™ y electroporadores alternativos |
| Mostrar más |