Learn More
BTX™ Tampón de electroporación BTXPress™
Código de producto. 15477340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
5 mL
10 mL
N.º de reacciones:
20
50
100
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15477340 2 mL 20 2 ml
15487340 5 mL 50 5 ml
15417350 10 mL 100 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477340 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
BTXPress™ El tampón de electroporación es una solución tampón única desarrollada para administrar de manera rápida y eficiente genes a células de mamíferos que anteriormente se consideraban difíciles de transfectar mediante métodos químicos y otros métodos no virales.
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
  • Transfección de electroporación eficaz
  • Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
  • Alta viabilidad celular
  • Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
  • Tampón único para todos los tipos de células
  • Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
Tampón Tampón de electroporación universal
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Color Transparente
Descripción BTXpress Solución, frasco de 2,0 ml para hasta 20 reacciones
Tipo de célula Mamífero
Formato Frasco
Tipo de muestra Células
Promotor Ninguno (sin promoción)
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) BTX™ y otros electroporadores
Para utilizar con (aplicación) Transfección mediante electroporación
Incluye Solo tampón de 2 ml
Tipo de empaquetado Frasco
N.º de reacciones 20
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Tampón de electroporación
Cantidad 2 mL
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 mL