Learn More
BTX™ Medio C BTXPress™ Cytofusion
Código de producto. 15427370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427370 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15427370 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 470001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
BTXPress™ El medio de citofusión C está diseñado para promover la eficiencia y al mismo tiempo preservar la alta viabilidad celular durante la fusión celular.
Un tampón de electrofusión avanzado diseñado especialmente para la producción de hibridomas. El tampón de baja conductividad está especialmente formulado para minimizar la turbulencia celular durante la alineación de la celda y el calentamiento durante la electrofusión, para una sólida eficiencia de fusión celular y una alta viabilidad celular. Se esteriliza mediante filtración a partir de reactivos de grado médico no animales de la más alta calidad. Es el tampón elegido por muchas empresas farmacéuticas y biotecnológicas comerciales en su proceso de generación de hibridomas para el descubrimiento de anticuerpos monoclonales.
  • Optimizado para aplicaciones de electrofusión de eucariotas
  • Máxima eficacia de fusión, alta viabilidad celular
  • Entorno estable para la alineación celular
  • Baja conductividad para un calentamiento mínimo
  • pH fisiológico y osmolaridad equilibrada
  • No contiene productos animales
Especificaciones
Clasificación Tampón de electrofusión
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Color Transparente
Descripción BTXpress Medio de citofusión C
Tipo de célula No animal
Tipo de muestra Células
Promotor Ninguno (sin promoción)
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) BTX&trade ECM2001, ECM2001 heredado
Para utilizar con (aplicación) Fusión celular, producción de hibridomas
Incluye Tampón de 500 ml
pH 7,2 ± 0,2
Línea de productos BTX Electroporación/electrofusión
Tipo de producto Tampón de electrofusión
Cantidad 500 mL
Tipo de reactivo Grado médico
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 500 mL
Formulario Líquido