Learn More
BTX™ Electrodos Array™ de dos agujas
Código de producto. 15497260
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) Tamaño de la unidad
15497260 10 mm paquete de 6
15407270 5 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497260 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450120
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Two-Needle Array™ Electrodos diseñados para la administración de fármacos o genes in vivo.
  • Conjunto de dos agujas estériles y desechables
  • Permite una inyección directa, sencilla, económica y segura de tejido muscular para la administración de ADN plasmídico
  • Compatible con ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Dos tamaños
  • Conjunto de 5 mm y mango recomendado para masas musculares pequeñas tales como el tibial de ratón
  • Tamaño de 10 mm adecuado para masas musculares más grandes como el gastrocnemio de rata
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular
Para utilizar con (equipo) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legado ECM Generador 2001
Material Acero inoxidable de grado médico
Línea de productos BTX Electroporadores
Tipo de producto Accesorio de electroporación
Tensión 0/500V
Descripción Matriz de 2 agujas, separación de 10 mm, paquete de 6
Forma del electrodo Recto/con aguja
Incluye Pk. 6 Matraz de agujas. Requiere mango y cables de conexión
Longitud del electrodo (imperial) 0,78 in
Longitud del electrodo (métrico) 20 mm
Intervalo de longitud de impulso 10 μs a 99 ms. en PBS
Cantidad 6 Pk.
Tamaño de la separación (imperial) 0,39 in
Tamaño de la separación (métrico) 10 mm
Tipo de punta Matraz de agujas
Esterilidad Estéril
Tipo de conexión Conector tipo banana a conector tipo banana
Pulse Form Onda cuadrada
Accesorios necesarios Asa, cables de conexión
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.