Learn More
BTX™ Electrodos Array™ de dos agujas
Descripción
- Conjunto de dos agujas estériles y desechables
- Permite una inyección directa, sencilla, económica y segura de tejido muscular para la administración de ADN plasmídico
- Compatible con ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Dos tamaños
- Conjunto de 5 mm y mango recomendado para masas musculares pequeñas tales como el tibial de ratón
- Tamaño de 10 mm adecuado para masas musculares más grandes como el gastrocnemio de rata
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legado ECM Generador 2001 |
| Material | Acero inoxidable de grado médico |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Accesorios de electroporación |
| Tensión | 0/500V |
| Descripción | Matriz de 2 agujas, separación de 5 mm, paquete de 6 |
| Forma del electrodo | Recto/con aguja |
| Incluye | Matraz de agujas paquete de 6 Se requieren mangos y conectores |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0,78 in |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.