Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de ensayo de BTX en metanol
Código de producto. 10033001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
BTX Mezcla de ensayo en metanol
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10033001 BTX Mezcla de ensayo en metanol 1 ml
1 options
Código de producto. 10033001 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 722372
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombres de analitos o componentes Benceno, etilbenceno, tolueno, m-xxileno, o-xileno y p-xileno
Técnica Análisis medioambientales de GC
Tipo BTX Mezcla de ensayo en metanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BTX test mixture, conc. 10 ng/
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: BTX test mixture inmethanol