Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrodo
Descripción
- Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable
- Compatible con BTX Gemini Sistemas de electroporación X2 y ECM-2001
- El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
- Se puede limpiar fácilmente
Información de órdenes
Los kits Tweerzertrode (n.º de ref. BTX450486) y el cable adicional (BTX524) también están disponibles por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones in vivo, incluida la transfección génica in utero y ex vivo, la terapia de electroporación y la administración transdérmica de fármacos. |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 830, ECM 2001+, ECM2001 heredado, Gemini X2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Electrodo de pinza |
| Tensión | 0/1000V |
| Descripción | Inoxidable Tweezertrode Electrodo, 10 mm de diámetro |
| Diámetro (imperial) | 0,393 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Forma del electrodo | Circular |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.