Learn More
BTX™ Electroporador de onda de disminución exponencial ECM™ 399
Código de producto. 15427220
Cambiar vista
Click to view available options
Pulse Form:
Onda de disminución exponencial
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Pulse Form Tamaño de la unidad
15427220 Onda de disminución exponencial 1 set
1 options
Código de producto. 15427220 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5589.78€
    3792.52€ / 1 sets
    Ahorro 1797.26€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Includes
  • Generador ECM 399
  • Soporte PEP™ (paquete de electroporación personal) (se puede pedir por separado)
  • Paquete de muestras de cubetas y gradilla para cubetas
ECM™ El electroporador de ondas de decaimiento exponencial 399 es un sistema portátil y fácil de usar diseñado para producir intensidades de campo y longitudes de pulso precisas requeridas para la transformación de células bacterianas y de levadura y la transfección limitada de células de mamíferos.
  • Este sistema conveniente y rentable utiliza la BTX Diseño de tecnología Power Platform con interfaz de usuario digital
  • En el modo de bajo voltaje, el ECM 399 se puede utilizar para transfecciones limitadas de células de mamíferos.
  • Control de dial único
  • Baja y alta tensión
  • Pantalla LCD de 16 caracteres
  • Retroalimentación de la longitud de pulso y la tensión de pico
  • Transformación de bacterias y hongos
  • Transfección limitada de células de mamíferos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transformación de bacterias y levaduras, transfección básica de células de mamíferos
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroporación ECM 399
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporadores
Tensión 2/500V
Intervalo de tensión (modo HV) De 10 a 2500 V CC
Intervalo de tensión (modo LV) De 2 a 500 V CC
Descripción ECM Sistema de electroporación 399, completo, para cubetas
Pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 7,7 in
Fondo (métrico) 196 mm
Cámara de electroporación PEP
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 109 mm
Incluye Generador ECM 830, PEP™ con soporte de seguridad, paq. de muestras de cubetas y gradilla de cubetas
Longitud (imperial) 7,7 in
Longitud (métrico) 19.5 cm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 50 °F a 104 °F
Intervalo de longitud de impulso 5 ms en PBS
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Humedad relativa 60%
Peso (imperial) 7 lb
Peso (métrico) 3,17 kg
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 231 mm
Requisitos eléctricos 2/500 V 50/60 Hz
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 36 μF
Capacitance (LV Mode) 1050 μF
Tipo de conexión Cable de salida
Charging Time 25 s
Interfaz Usuario digital
Pulse Form Onda de disminución exponencial